Learn More
Thermo Scientific Chemicals Carboxyméthylecellose, sel de sodium, M.W. moyen 250000 (DS= 1,2) Code produit.: 10089490
Thermo Scientific Chemicals Carboxyméthylecellose, sel de sodium, M.W. moyen 250000 (DS= 1,2)
Code produit. 10089490
100 g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Flacon en verre
Code produit. 10089490
Marque: Thermo Scientific Chemicals 332631000
Demander un format en vrac ou personnalisé
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9004-32-4
Formule moléculaire (C12 H14 O9 R6)n
Poids moléculaire (g/mol) 263.20
Numéro MDL MFCD00081472
Clé InChI DPXJVFZANSGRMM-UHFFFAOYNA-N
Synonyme carboxymethylcellulose sodium usp, celluvisc tn, carmellose sodium jp17, sodium dextrose acetate, c.m.c. tn
CID PubChem 23706213
Nom IUPAC Sodium ;2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal ; acétate
SMILES [Na].CC(O)=O.OCC(O)C(O)C(O)C(O)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Carboxymethylecellulose, sodium salt
Couleur Blanc à beige
Note relative au nom Average M.W. 250000 (DS=1.2)
pH 6.5 to 8 (1% soln.)
Forme physique Poudre cristalline
Merck Index 15, 1830
Quantité 100 g
Pourcentage de pureté ≥99.5%
Spectre IR Authentique
Perte à la dessiccation 10% max. (as packed) (3 to 5 g, 105°C, 2 hrs)
Conditionnement Flacon en verre
Viscosité 2300mPa·s, 2% sol.
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0466402 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/09/2024 Catalog Number332630010,332631000
Numéro de lotA0460116 Type de certificatCertificat d’analyse Date19/02/2024 Catalog Number332630010,332631000
Numéro de lotA0451059 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/05/2023 Catalog Number332630010,332631000
Numéro de lotA0397416 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/12/2022 Catalog Number332630010,332631000
Numéro de lotA0411734 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/12/2022 Catalog Number332630010,332631000
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals Carboxyméthylecellose, sel de sodium, M.W. moyen 250000 (DS= 1,2) >