Learn More
Carboxyibuprofène, Honeywell Fluka™
Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Description
Assurez-vous d’avoir les informations dont vous avez besoin pour démarrer rapidement votre analyse et réussir les audits pertinents :
- Matériaux de référence inorganiques et organiques de haute qualité produits conformément à l’ISO 9001
- Certificat d’analyse (CoA) dans chaque livraison avec date d’expiration et résultats analytiques spécifiques au lot
- Assistance technique gratuite par des experts
Spécification
Spécification
CAS | 15935-54-3 |
Conditionnement | Bouteille en verre |
Quantité | 10 mg |
Formule moléculaire | C13H16O4 |
Numéro MDL | MFCD08063737 |
À utiliser avec (application) | AINS |
Beilstein | 5951324 |
Forme physique | Cristalline |
Poids moléculaire (g/mol) | 236.26 |
Qualité | Étalon analytique |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 7
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Carboxyibuprofène, Honeywell Fluka™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu