Learn More
Gestodène, Thermo Scientific™ Code produit.: 17362491
Gestodène, Thermo Scientific™
Code produit. 17362491
250 mg
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Code produit. 17362491
Marque: Thermo Scientific Acros 468652500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 60282-87-3
Formule moléculaire C21H26O2
Poids moléculaire (g/mol) 310.44
Numéro MDL 00867858
Clé InChI SIGSPDASOTUPFS-KQMXEUTGSA-N
Synonyme 13beta-Ethyl-17beta-hydroxy-18,19-dinorpregna-4,15-dien-20-yn-3-one
Nom IUPAC (1R)-11a-éthyl-1-éthynyl-1-hydroxy-1H,3aH,3bH,4H,5H,7H,8H,9H,9aH,9bH,10H,11H,11aH-cyclopenta[a]phénanthrène-7-one
SMILES CCC12CCC3C(CCC4=CC(=O)CCC34)C1C=C[C@@]2(O)C#C
Spécification
Nom chimique ou matériau Gestodene
Conditionnement Bouteille en verre
Quantité 250 mg
Certificat d’analyse Available
Forme physique Poudre
Merck Index 4425
Couleur White to Beige
Point de fusion 197.9°C
Poids de la formule 310.43
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Gestodène, Thermo Scientific™ >