Learn More
Poudre de carbone, activée, Norit GSX, activée à la vapeur, lavée à l’acide, Thermo Scientific Chemicals
30.45€ - 227.13€
Identifiants chimiques
CAS 7440-44-0
Formule moléculaire C
Poids moléculaire (g/mol) 12.011
Numéro MDL MFCD00133992
Clé InChI OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
CID PubChem 5462310
ChEBI CHEBI:27594
Nom IUPAC carbone
SMILES [C]
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11312677
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
L11860.22
100 g
30.45€
100g
11322677
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
L11860.36
500 g
72.56€
500g
11332677
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
L11860.0P
2000 g
227.13€
2kg
Description
Description
Decolorizing carbon. High purity grade with high internal surface area, suitable for decolorization, purification and catalyst carrier applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
7440-44-0
12.011
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
5462310
carbone
C
MFCD00133992
graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
CHEBI:27594
[C]
Spécification
Carbon powder
7440-44-0
MFCD00133992
graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
[C]
12.011
CHEBI:27594
activated, Norit GSX, steam activated, acid washed
C
UN1362
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
carbone
5462310
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H228-H252
Matière solide inflammable.
Matière auto-échauffante en grandes quantités ; peut s’enflammer.
P235+P410-P280
H252
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :4,2 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :CARBONE, ACTIVÉ
missing translation for 'einecsNumber' : 231-153-3
missing translation for 'rtecsNumber' : FF5250100
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante