Learn More
Poudre de carbone, activée, Norit GSX, activée à la vapeur, lavée à l’acide, Thermo Scientific Chemicals
Description
Decolorizing carbon. High purity grade with high internal surface area, suitable for decolorization, purification and catalyst carrier applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Carbon powder |
Note relative au nom | activated, Norit GSX, steam activated, acid washed |
Quantité | 100 g |
Numéro UN | UN1362 |
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
N28L054 | Certificat d’analyse | 03/03/2025 | L11860.36,L11860.22,L11860.0P |
U26K010 | Certificat d’analyse | 19/09/2024 | L11860.36,L11860.0P,L11860.22 |
S28K039 | Certificat d’analyse | 25/07/2024 | L11860.36,L11860.0P,L11860.22 |
10249054 | Certificat d’analyse | 05/01/2024 | L11860.36,L11860.0P,L11860.22 |
Z14H023 | Certificat d’analyse | 24/02/2023 | L11860.36,L11860.0P,L11860.22 |