Learn More
Erlab™ Colonnes de filtration Captair par Erlab™ H402 de version 03
Conçues pour les laboratoires spécialisés dans des domaines tels que la biologie, la botanique, l’aérospatiale, l’électronique, les applications pharmaceutiques et les cosmétiques. Les colonnes de filtration Erlab™ Captair™ H402 de version 03 sont utilisées pour stocker les vapeurs et les acides organiques
2012.00€ - 2355.00€
Code produit | Marque | Type de filtre | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de filtre | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12157720
|
Erlab™
G0103/BE |
BE Filter | N/A | ||||||
12088568
|
Erlab™
G0103/F |
N/A | |||||||
Description
- Colonne de filtration horizontale
- Filtres HEPA H14
- Manutentions dans un environnement ultra propre
- Préfiltre en série (optimise la durée de vie du filtre HEPA H14)
- Filtration au charbon en option = nettoyer l’air pollué par les COV de l’air ambiant
Spécification
Filtration Column |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Erlab™ Colonnes de filtration Captair par Erlab™ H402 de version 03