Learn More
Erlab™ Colonnes de filtration Captair par Erlab™ H402 de version 03
Click to view available options
Type de filtre:
Charbon F
Filtre BE
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Colonne de filtration horizontale
- Filtres HEPA H14
- Manutentions dans un environnement ultra propre
- Préfiltre en série (optimise la durée de vie du filtre HEPA H14)
- Filtration au charbon en option = nettoyer l’air pollué par les COV de l’air ambiant
Spécification
Spécification
| Type de produit | Filtration Column |
| Type de filtre | Filtre BE |
| À utiliser avec (application) | For storing organic vapors and acids |