Learn More
Erlab™ Armoire de stockage filtrante Captair 1634 Smart
Cette armoire de stockage de produits chimiques filtrante Captair 1634 Smart offre une qualité de filtration exceptionnelle. Nous veillons à ce que les utilisateurs et les techniciens de laboratoire soient protégés contre les risques chimiques. Leur technologie s'adapte au type de produit stocké.
5460.00€ - 8302.00€
Spécification
Certifications/Conformité CE, AFNOR NF X 15 211:2009, EN 1822:1998
Couleur White
Profondeur (impériale) extérieure 26 in.
Dimensions (P x L x H) 660 x 1805 x 2270 mm
Hauteur (impériale) extérieure 89.4 in.
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Comprend Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Comprend Prix Quantité et disponibilité  
17981682
Afficher les documents Détails de la promotion
Erlab™
AB51//03
Integrated Retention Tray, 4 Absorbing Mats, Storage for 240 x 1 L Glass Bottles
5460.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 11-09-2024
pour voir le stock disponible 
17901672
Afficher les documents Détails de la promotion
Erlab™
AB51//04
16 Fixed Trays, 16 Absorbing Mats, Storage for 200 x 1 L Glass Bottles
8302.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 11-09-2024
Description
  • Normes de sécurité : Performances de filtration testées selon la norme AFNOR NF X 15 211:2009 : France - EN 1822 : 1998 (Filtres HEPA H14 & ULPA U17)
  • Marquage CE
  • Débit d'air 220 m3/h / 129 CFM
  • Tension/Fréquence 110-230 V / 50-60 Hz
  • Consommation électrique 45 W
  • Structure : Acier électro-galvanisé résistant à la corrosion et revêtu d'un polymère anti-acide.
  • Les portes sont transparentes et fabriquées en acrylique résistant aux produits chimiques pour faciliter la visualisation.
  • Module de filtration : Polypropylène
  • Interface de communication : Lorsque la lumière est pulsée : Porte(s) laissée(s) ouverte(s) - Le confinement est compromis - Percée du filtre
  • Technologie de filtration 1 colonne qui peut être configurée pour traiter des liquides, des poudres ou les deux.
  • Configuration suivante de la colonne de filtration : Filtration au carbone pour les gaz et les vapeurs et filtration des particules pour les poudres
  • Capteur de détection pour : Type S, pour les solvants / Type A, pour les acides / Type F, pour les formaldéhydes
  • Service intégré : Pour un contrôle à distance permettant de surveiller l'état de l'armoire de stockage, de modifier les paramètres et d'envoyer des alertes de sécurité immédiatement sur vos appareils.
  • Capteurs de porte : Alarme si les portes sont laissées ouvertes
  • Liste des produits chimiques Liste des produits chimiques approuvés
  • Tapis absorbants : 4
  • Serrure à clé
Spécification
Spécification
CE, AFNOR NF X 15 211:2009, EN 1822:1998
26 in.
89.4 in.
Armoire à filtration
2
White
660 x 1805 x 2270 mm
Steel, Polymer
71 in.