Learn More
Erlab™ Armoire de stockage filtrante Captair 1634 Smart
Cette armoire de stockage de produits chimiques filtrante Captair 1634 Smart offre une qualité de filtration exceptionnelle. Nous veillons à ce que les utilisateurs et les techniciens de laboratoire soient protégés contre les risques chimiques. Leur technologie s'adapte au type de produit stocké.
Marque: Erlab™ AB51//04
Code nomenclature Nacres: HA.23
Informations supplémentaires : Poids : 208.00000kg
Description
- Normes de sécurité : Performances de filtration testées selon la norme AFNOR NF X 15 211:2009 : France - EN 1822 : 1998 (Filtres HEPA H14 & ULPA U17)
- Marquage CE
- Débit d'air 220 m3/h / 129 CFM
- Tension/Fréquence 110-230 V / 50-60 Hz
- Consommation électrique 45 W
- Structure : Acier électro-galvanisé résistant à la corrosion et revêtu d'un polymère anti-acide.
- Les portes sont transparentes et fabriquées en acrylique résistant aux produits chimiques pour faciliter la visualisation.
- Module de filtration : Polypropylène
- Interface de communication : Lorsque la lumière est pulsée : Porte(s) laissée(s) ouverte(s) - Le confinement est compromis - Percée du filtre
- Technologie de filtration 1 colonne qui peut être configurée pour traiter des liquides, des poudres ou les deux.
- Configuration suivante de la colonne de filtration : Filtration au carbone pour les gaz et les vapeurs et filtration des particules pour les poudres
- Capteur de détection pour : Type S, pour les solvants / Type A, pour les acides / Type F, pour les formaldéhydes
- Service intégré : Pour un contrôle à distance permettant de surveiller l'état de l'armoire de stockage, de modifier les paramètres et d'envoyer des alertes de sécurité immédiatement sur vos appareils.
- Capteurs de porte : Alarme si les portes sont laissées ouvertes
- Liste des produits chimiques Liste des produits chimiques approuvés
- Tapis absorbants : 4
- Serrure à clé
Spécification
16 Fixed Trays, 16 Absorbing Mats, Storage for 200 x 1 L Glass Bottles | |
26 in. | |
Armoire à filtration | |
89.4 in. | |
Steel, Polymer | |
CE, AFNOR NF X 15 211:2009, EN 1822:1998 |
660 x 1805 x 2270 mm | |
White | |
Hinged | |
71 in. | |
2 |