Learn More
Thermo Scientific™ Système de récipient pour lait humain Capitol Vial Snappies™
Recueillez, conservez et utilisez le lait humain grâce au récipient pour lait humain Thermo Scientific™ Capitol Vial Snappies.
Marque: Thermo Scientific™ 10253
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 5.13000kg
Description
Recueillez, conservez et utilisez du lait maternel grâce au système de récipient pour lait maternel Thermo Scientific™ Capitol Vial Snappies. Ce récipient à couvercle à charnière facile à utiliser est étanche et anti-fuite pour une durée de conservation maximale pendant le stockage.
Caractéristiques :
- Conception de languette à ouverture facile
- Le couvercle à charnière verrouillable reste à l’écart pendant l’utilisation
- Chiffres du volume de lait faciles à lire
- Grande base protégeant le récipient contre les renversements
- S’adapte à la plupart des tailles de tétines standard utilisées pour le nourrissage et les pompes tire-lait filetées
- Disponible en deux tailles pratiques : 29,6 ml (1 oz) et 70 ml (2,3 oz)
- Étalonné en millilitres pour des mesures de nourrissage précises
- Espace pour écrire le nom de la mère, la date et l’heure de prélèvement
Spécification
Récipient de lait maternel | |
2,3 oz. | |
Bouchon rabattable | |
Espace pour écrire le nom de la mère, la date et l’heure de prélèvement |
Polypropylène | |
70mL | |
Récipients pour lait humain de 70 ml CV Snappies (20 boîtes de 10) | |
200/Carton |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.