Learn More
Thermo Scientific™ Système de récipient pour lait humain Capitol Vial Snappies™
Recueillez, conservez et utilisez le lait humain grâce au récipient pour lait humain Thermo Scientific™ Capitol Vial Snappies.
36.70€ - 177.00€
Spécification
Type de produit | Récipient de lait maternel |
---|---|
Matériau | Polypropylène |
Type de bouchon | Bouchon rabattable |
Étiquette | Espace pour écrire le nom de la mère, la date et l’heure de prélèvement |
Code produit | Marque | Description | Capacité (impériale) | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Capacité (impériale) | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15668558
|
Thermo Scientific™
10253 |
Récipients pour lait humain de 70 ml CV Snappies (20 boîtes de 10) | 2,3 oz. | 70mL |
177.00€
200 pièces |
Expédition estimée: 09-12-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15678558
|
Thermo Scientific™
10256 |
Récipients pour lait humain de 35 ml CV Snappies (10 boîtes de 10) | 1,0 oz | 30mL |
151.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 09-12-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15688558
|
Thermo Scientific™
10275 |
Récipient de Colostrum de 11 ml CV Snappies | 0.37 oz. | 11 mL |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
Recueillez, conservez et utilisez du lait maternel grâce au système de récipient pour lait maternel Thermo Scientific™ Capitol Vial Snappies. Ce récipient à couvercle à charnière facile à utiliser est étanche et anti-fuite pour une durée de conservation maximale pendant le stockage.
- Conception de languette à ouverture facile
- Le couvercle à charnière verrouillable reste à l’écart pendant l’utilisation
- Chiffres du volume de lait faciles à lire
- Grande base qui protège contre les renversements
- S’adapte à la plupart des tailles de tétines standard utilisées pour le nourrissage et les pompes tire-lait filetées
- Disponible en deux tailles pratiques : 1 oz. (29,6 ml) et 2,3 oz. (70 ml)
- Étalonné en millilitres pour des mesures de nourrissage précises
- Espace pour écrire le nom de la mère, la date et l’heure de prélèvement
Spécification
Récipient de lait maternel | |
Polypropylène | |
Bouchon rabattable | |
Espace pour écrire le nom de la mère, la date et l’heure de prélèvement |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.