Learn More
Thermo Scientific™ Capitol Vial 16 x 75mm Round Bottom Sample Tubes
Collect, store and transport samples with these 16 x 75 mm round bottom sample tubes.
110.00€ - 120.00€
Spécification
Diamètre (métrique) interne | 16 mm |
---|---|
Volume (métrique) | 15 mL |
Nbre par carton | 1000 |
Modèle | Fond rond |
Type de bouchon | Bouchons |
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17175301
|
Thermo Scientific™
S40125 |
16 de dia. int. x 75 mm de longueur ; PP |
120.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 08-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17185301
|
Thermo Scientific™
S40126 |
16 de dia. int. x 75 mm de longueur ; PS |
110.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 08-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17195301
|
Thermo Scientific™
S40127 |
16 de dia. int. x 75 mm de longueur ; PP |
117.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 08-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Collect, store and transport samples with the Thermo Scientific™ Capitol Vial 16 x 75mm Round Bottom Sample Tubes.
- Available in polystyrene and polypropylene
Spécification
16 mm | |
1000 | |
Bouchons | |
Tube à échantillons |
15 mL | |
Fond rond | |
75 mm | |
Bouchon de type capsule universel M995133 |