Learn More
Thermo Scientific™ Capitol Vial 16 x 75mm Round Bottom Sample Tubes
GREENER_CHOICE
Collect, store and transport samples with these 16 x 75 mm round bottom sample tubes.
Marque:  Thermo Scientific™ S40127
Code produit. 17195301
  • 117.00€ / 1000 pièces
Expédition estimée: 08-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Collect, store and transport samples with the Thermo Scientific™ Capitol Vial 16 x 75mm Round Bottom Sample Tubes.
Caractéristiques :
  • Disponible en PS et PP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
16 de dia. int. x 75 mm de longueur ; PP
PP
1000
Bouchons
Tube à échantillons
16 mm
15 mL
Fond rond
75 mm
Bouchon de type capsule universel M995133