Learn More
Thermo Scientific Chemicals Inhibiteur de calpain XII
Marque: Thermo Scientific Chemicals J64751.#0
365.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Beschreibung
A cell-permeable dipeptidyl --ketoamide compound that acts as a potent, selective, reversible, and active site inhibitor of calpain-1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
5 mg | |
2°C à 8°C | |
C26H34N4O5 | |
Z-L-Nva-CONH-CH2-2-Py |
Jaune pâle | |
Un composé dipeptidyl →-cétoamide perméable aux cellules qui agit comme un inhibiteur puissant, sélectif, réversible et actif au site de la calpaïne-1 | |
482,60 | |
Solide |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
RUO – Research Use Only