Learn More
Thermo Scientific Chemicals Inhibiteur de calpain XII
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
Conditionnement:
1mg
5mg
Description
A cell-permeable dipeptidyl --ketoamide compound that acts as a potent, selective, reversible, and active site inhibitor of calpain-1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Quantité | 1 mg |
| Description | Jaune pâle |
| Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
| À utiliser avec (application) | Un composé dipeptidyl →-cétoamide perméable aux cellules qui agit comme un inhibiteur puissant, sélectif, réversible et actif au site de la calpaïne-1 |
| Formule moléculaire | C26H34N4O5 |
| Poids de la formule | 482,60 |
| Synonyme | Z-L-Nva-CONH-CH2-2-Py |
| Forme | Solide |