Learn More
Socorex™ Micropipettes Calibra™ Digital 822
Mécaniquement robustes, précises et fiables, ces micropipettes utilisent un système de réglage de double came pour la stabilité de l’étalonnage. Les micropipettes Socorex™ Calibra™ Digital 822 comprennent un réglage instantané du volume sans bobinage.
255.13€ - 336.00€
Spécification
Certifications/Conformité | EN ISO 8655, GMP, GLP, NCCLS, CE directive IVD 98/79 EEC (in vitro diagnostic medical devices). |
---|---|
Autoclavable | Autoclavable |
Modèle | Calibra™ Digital 822 |
Nombre de canaux | 1 |
Gamme de produits | Calibra™ |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10657121
|
Socorex™
822.1000 |
100 à 1000 μl | N/A | ||||||
10702341
|
Socorex™
822.0100 |
10 à 100 μl | N/A | ||||||
10655971
|
Socorex™
822.0010Y |
1.0 to 10 μL | N/A | ||||||
10380181
|
Socorex™
822.0020 |
2 à 20 μl | N/A | ||||||
10701412
|
Socorex™
822.0200 |
20 à 200 μl | N/A | ||||||
Description
- Micropipettes monocanal avec réglage instantané du volume sans bobinage.
- Stabilité des performances à long terme.
- Résistance aux chocs, à la chaleur, aux produits chimiques et aux UV.
- Étalonnage par l’utilisateur fiable.
- Confort et sécurité.
- Réglage facile et sans enlever les gants du volume et éjection des pointes.
- Réglage instantané du volume
- Système à double came avec étapes pré-étalonnées pour une véritable entrée
numérique de volume et un affichage numérique. - Réglage rapide des volumes clés : les incréments secondaires ne sont modifiés que si nécessaire.
- Système à double came avec étapes pré-étalonnées pour une véritable entrée
- Autoclavables à 121°C / 250°F
Spécification
EN ISO 8655, GMP, GLP, NCCLS, CE directive IVD 98/79 EEC (in vitro diagnostic medical devices). | |
Calibra™ Digital 822 | |
Calibra™ | |
1 unité | |
36 mois |
Autoclavable | |
1 | |
Micropipette | |
Shock, Heat, Chemicals and UV-light |