Learn More
Socorex™ Micropipettes Calibra™ Digital 822
Mécaniquement robustes, précises et fiables, ces micropipettes utilisent un système de réglage de double came pour la stabilité de l’étalonnage. Les micropipettes Socorex™ Calibra™ Digital 822 comprennent un réglage instantané du volume sans bobinage.
Marque: Socorex™ 822.0100
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Micropipettes monocanal avec réglage instantané du volume sans bobinage.
- Stabilité des performances à long terme.
- Résistance aux chocs, à la chaleur, aux produits chimiques et aux UV.
- Étalonnage par l’utilisateur fiable.
- Confort et sécurité.
- Réglage facile et sans enlever les gants du volume et éjection des pointes.
- Réglage instantané du volume
- Système à double came avec étapes pré-étalonnées pour une véritable entrée
numérique de volume et un affichage numérique. - Réglage rapide des volumes clés : les incréments secondaires ne sont modifiés que si nécessaire.
- Système à double came avec étapes pré-étalonnées pour une véritable entrée
- Autoclavables à 121°C / 250°F
Spécification
< ±1,0 % - < ±0,8 %, <1.0% - <0.2% | |
Autoclavable | |
1 | |
Micropipette | |
0.5μL | |
Shock, Heat, Chemicals and UV-light |
EN ISO 8655, GMP, GLP, NCCLS, CE directive IVD 98/79 EEC (in vitro diagnostic medical devices). | |
Calibra™ Digital 822 | |
Calibra™ | |
10 à 100 μl | |
1 unité | |
36 mois |