Learn More
Hanna Instruments™ Réactifs de calcium
Réactifs pour la détermination colorimétrique du calcium à l'aide d'un photomètre de paillasse ou portable compatible.
Marque: Hanna Instruments™ HI937521-01
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Réactifs pour photomètres multi-paramètres• Réactifs en poudre ou liquides prédosés
• Réactifs prêts à l'emploi pour 25, 50 ou 100 dosages
• Trois présentations de réactifs:
• Soit de réactif liquide conditionné en flacon
• Soit de sachet de poudre prédosé en emballage individuel aluminium
• Soit en tube prêt à l'emploi, pour le dosage de la DCO, azote et phosphore total. Prévoir un réacteur de minéralisation
• Réactif
Spécification
100 | |
0 à 400mg/L | |
Réactif au calcium |
100/boîte | |
Oxalate |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Hanna Instruments™ Réactifs de calcium > Méthode : Oxalate ; Nombre de tests : 100 ; Gamme : 0 à 400 mg/l
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu