Learn More
Hanna Instruments™ Kits de réactifs au nitrate, pour les tests colorimétriques de l’eau
Permettent aux utilisateurs d’obtenir des mesures colorimétriques rapides et précises. Les kits de réactifs au nitrate Hanna Instruments™, pour les tests colorimétriques de l’eau, sont des solutions prémesurées de haute qualité pour une utilisation avec des instruments de paillasse et/ou des instruments portables Hanna.
Marque: Hanna Instruments™ HI93766-50
Description
Ces réactifs de haute qualité sont conçus pour suivre les méthodes de test acceptées pour la détermination colorimétrique des nitrates. En ajoutant simplement les réactifs à l’échantillon comme indiqué, une réaction se produit et un instrument de mesure compatible peut être utilisé pour déterminer la concentration à partir de la couleur produite.
- Kits de réactifs disponibles avec flacons prêts à l’emploi (méthode chromotropique) ou paquets de réactifs individuels (méthode de réduction du cadmium)
- Réactifs d’analyse de l’eau préfabriqués et prémesurés pour faciliter l’utilisation
- Préparés avec des produits chimiques de haute pureté fabriqués dans l’installation de pointe de Hanna
- Clairement marqués avec la date d’expiration et le numéro de lot sur chaque sachet et flacon pour la traçabilité
Spécification
Acide chromotropique | |
Photomètres portatifs et de paillasse Hanna compatibles | |
50 | |
0,0 à 30,0 mg/l sous la forme NO3-N | |
Kit d’analyse de l’eau |
Détermination du nitrate | |
Flacons prêts à l’emploi (HI93766V-2) et sachets individuels (HI93766-0) | |
1 jeu | |
Détermination colorimétrique |
Sécurité et traitement
- X50 NITRATE REAGENT 0630 MG/L
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- EUH031-Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: chromotropic acid disodium salt, sodiummetabisulphate