Learn More
Propionate de calcium, + de 98 %, Thermo Scientific Chemicals
55.98€ - 605.01€
Identifiants chimiques
CAS | 4075-81-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H10CaO4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 186.22 |
Numéro MDL | MFCD00167354 |
Clé InChI | BCZXFFBUYPCTSJ-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | calcium propionate, calcium dipropionate, calcium propanoate, mycoban, propanoic acid, calcium salt, bioban-c, caswell no. 151, propionic acid, calcium salt, unii-8ai80040kw, hsdb 907 |
CID PubChem | 19999 |
ChEBI | CHEBI:81716 |
Nom IUPAC | Calcium ; propanoate |
SMILES | [Ca++].CCC([O-])=O.CCC([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10772202
|
Thermo Scientific Acros
403900010 |
1 kg | Flacon en plastique |
55.98€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10268333
|
Thermo Scientific Acros
403900050 |
5 kg | Récipient en plastique |
181.91€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10618904
|
Thermo Scientific Acros
403900251 |
25 kg | Tambour en fibre |
605.01€
25kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
4075-81-4 | |
186.22 | |
BCZXFFBUYPCTSJ-UHFFFAOYSA-L | |
19999 | |
Calcium ; propanoate |
C6H10CaO4 | |
MFCD00167354 | |
calcium propionate, calcium dipropionate, calcium propanoate, mycoban, propanoic acid, calcium salt, bioban-c, caswell no. 151, propionic acid, calcium salt, unii-8ai80040kw, hsdb 907 | |
CHEBI:81716 | |
[Ca++].CCC([O-])=O.CCC([O-])=O |
Spécification
Calcium propionate | |
>300.0°C | |
6.9 to 9.0 (10% soln.) | |
Authentique | |
C6H10CaO4 | |
MFCD00167354 | |
calcium propionate, calcium dipropionate, calcium propanoate, mycoban, propanoic acid, calcium salt, bioban-c, caswell no. 151, propionic acid, calcium salt, unii-8ai80040kw, hsdb 907 | |
BCZXFFBUYPCTSJ-UHFFFAOYSA-L | |
Calcium ; propanoate | |
19999 | |
186.22 | |
0.3% max. (in water) |
4075-81-4 | |
Blanc | |
4% max. (105°C, 2 Hrs) | |
98% min. (on dry substance) (Complexometry) | |
(CH3CH2COO)2Ca | |
15, 1700 | |
Solubility in water: 260g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in methanol and ethanol,practically insoluble in acetone and benzene | |
[Ca++].CCC([O-])=O.CCC([O-])=O | |
186.22 | |
CHEBI:81716 | |
98+% | |
Cristaux ou poudre cristalline |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Toxique par contact cutané.
Nocif par inhalation.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 223-795-8
- Calcium propionate