Learn More
Propionate de calcium, + de 98 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10772202
Propionate de calcium, + de 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10772202
1 kg, Flacon en plastique
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
25 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Tambour en fibre
Code produit. 10772202
Marque: Thermo Scientific Acros 403900010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4075-81-4
Formule moléculaire C6H10CaO4
Poids moléculaire (g/mol) 186.22
Numéro MDL MFCD00167354
Clé InChI BCZXFFBUYPCTSJ-UHFFFAOYSA-L
Synonyme calcium propionate, calcium dipropionate, calcium propanoate, mycoban, propanoic acid, calcium salt, bioban-c, caswell no. 151, propionic acid, calcium salt, unii-8ai80040kw, hsdb 907Afficher plusAfficher moins
CID PubChem 19999
ChEBI CHEBI:81716
Nom IUPAC Calcium ; propanoate
SMILES [Ca++].CCC([O-])=O.CCC([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium propionate
Point de fusion >300.0°C
Couleur Blanc
pH 6.9 to 9.0 (10% soln.)
Perte à la dessiccation 4% max. (105°C, 2 Hrs)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (on dry substance) (Complexometry)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire (CH3CH2COO)2Ca
Quantité 1 kg
Merck Index 15, 1700
Informations sur la solubilité Solubility in water: 260g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in methanol and ethanol,practically insoluble in acetone and benzene
Poids de la formule 186.22
Pourcentage de pureté 98+%
Matière insoluble 0.3% max. (in water)
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0459996 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/02/2024 Catalog Number403900050,403900010,403900251
Numéro de lotA0399147 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/12/2022 Catalog Number403900050,403900010,403900251
Numéro de lotA0393817 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/12/2022 Catalog Number403900050,403900010,403900251
Numéro de lotA0405641 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/12/2022 Catalog Number403900050,403900010,403900251
Numéro de lotA0437212 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/12/2021 Catalog Number403900050,403900010,403900251
Identifiant produit
  • Calcium propionate
Nom du produit
Propionate de calcium, + de 98 %, Thermo Scientific Chemicals >