Learn More
Oxyde de calcium, + de 97 %, pour analyse, poudre, Thermo Scientific Chemicals
Oxyde de calcium, +97 %, CaO, numéro CAS-1305-78-8, gebrannter kalk, calxyl, calcia, chaux vive, oxyde de calcium, sas, monoxyde de calcium, calx, chaux non éteinte, 1 kg, 2,0 % max., 97 % min. (CaO) sur substance sèche (complexométrie), 2 850°C, CHEBI:31344, blanc ou jaune, 215-138-9, 56,08, analyse
30.10€ - 51.40€
Identifiants chimiques
CAS | 1305-78-8 |
---|---|
Formule moléculaire | CaO |
Poids moléculaire (g/mol) | 56.08 |
Numéro MDL | MFCD00010911 |
Clé InChI | BRPQOXSCLDDYGP-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | calcium oxide, burnt lime, calcia, calxyl, gebrannter kalk, unslaked lime, calcium monoxide, airlock, calx |
CID PubChem | 14778 |
ChEBI | CHEBI:31344 |
SMILES | [O--].[Ca++] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10381351
|
Thermo Scientific Acros
422830010 |
1 kg | Flacon en plastique |
30.10€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11924161
|
Thermo Scientific Acros
422830025 |
2.5 kg | Flacon en plastique |
51.40€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AdsorbantIdentifiants chimiques
1305-78-8 | |
56.08 | |
BRPQOXSCLDDYGP-UHFFFAOYSA-N | |
14778 | |
[O--].[Ca++] |
CaO | |
MFCD00010911 | |
calcium oxide, burnt lime, calcia, calxyl, gebrannter kalk, unslaked lime, calcium monoxide, airlock, calx | |
CHEBI:31344 |
Spécification
2850°C | |
2570°C | |
Blanc ou jaune | |
97% min. (CaO) on dry substance (Complexometry) | |
CaO | |
15,1688 | |
Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in acids (reacts),soluble in glycerol,insoluble in alcohol | |
[O--].[Ca++] | |
56.08 | |
CHEBI:31344 | |
≥97% | |
5% max. |
Calcium oxide | |
1305-78-8 | |
Poudre | |
CaO | |
MFCD00010911 | |
calcium oxide, burnt lime, calcia, calxyl, gebrannter kalk, unslaked lime, calcium monoxide, airlock, calx | |
BRPQOXSCLDDYGP-UHFFFAOYSA-N | |
oxocalcium | |
14778 | |
56.08 | |
Analytique |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque une irritation cutanée.
Provoque de graves lésions des yeux.
Peut irriter les voies respiratoires.
Déclaration GHS P
Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
Porter des gants de protection /des vêtements de protection /un équipement de protection des yeux /du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 215-138-9
- Calcium oxide