Learn More
Oxyde de calcium, + de 97 %, pour analyse, poudre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10381351 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
2.50kg
Code produit. 10381351
Marque: Thermo Scientific Acros 422830010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Oxyde de calcium, +97 %, CaO, numéro CAS-1305-78-8, gebrannter kalk, calxyl, calcia, chaux vive, oxyde de calcium, sas, monoxyde de calcium, calx, chaux non éteinte, 1 kg, 2,0 % max., 97 % min. (CaO) sur substance sèche (complexométrie), 2 850°C, CHEBI:31344, blanc ou jaune, 215-138-9, 56,08, analyse
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Adsorbant
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1305-78-8
Formule moléculaire CaO
Poids moléculaire (g/mol) 56.08
Numéro MDL MFCD00010911
Clé InChI BRPQOXSCLDDYGP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme calcium oxide, burnt lime, calcia, calxyl, gebrannter kalk, unslaked lime, calcium monoxide, airlock, calx
CID PubChem 14778
ChEBI CHEBI:31344
SMILES [O--].[Ca++]
Spécification
Point d’ébullition 2850°C
Nom chimique ou matériau Calcium oxide
Point de fusion 2570°C
Couleur Blanc ou jaune
Forme physique Poudre
Quantité 1 kg
Plage de pourcentage du dosage 97% min. (CaO) on dry substance (Complexometry)
Formule linéaire CaO
Merck Index 15,1688
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in acids (reacts),soluble in glycerol,insoluble in alcohol
Nom IUPAC oxocalcium
Poids de la formule 56.08
Pourcentage de pureté ≥97%
Qualité Analytique
Perte par calcination 5% max.
Conditionnement Flacon en plastique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Calcium oxide