Learn More
Nitrate de calcium tétrahydraté, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical
106.00€ - 110.00€
Identifiants chimiques
CAS 13477-34-4
Formule moléculaire CaH10N2O10
Poids moléculaire (g/mol) 238.16
Numéro MDL 149604
Clé InChI DKCJOKYHYIAZQH-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC calcium bis(acide nitrique) tétrahydraté
SMILES O.O.O.O.[Ca++].O[N+]([O-])=O.O[N+]([O-])=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
10724751
Afficher les documents
Fisher Chemical
C/1882/53
500 g
110.00€
500g
10642261
Afficher les documents
Fisher Chemical
C/1882/60
1 kg
106.00€
1kg
Identifiants chimiques
13477-34-4
238.16
DKCJOKYHYIAZQH-UHFFFAOYSA-N
O.O.O.O.[Ca++].O[N+]([O-])=O.O[N+]([O-])=O
CaH10N2O10
149604
calcium bis(acide nitrique) tétrahydraté
Spécification
132°C
13477-34-4
5 to 7
CaH10N2O10
DKCJOKYHYIAZQH-UHFFFAOYSA-N
calcium bis(acide nitrique) tétrahydraté
236.15g/mol
45°C
Blanc
Cristallin solide
149604
O.O.O.O.[Ca++].O[N+]([O-])=O.O[N+]([O-])=O
238.16
Récipient de poudre en plastique
Videos
Safety and Handling
Safety and Handling
Product Identifier
  • Calcium nitrate tetrahydrate
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Hazard Statement
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ A§.
SDS