Learn More
Calcium hypochlorite, tech., granulés, 65 % de chlore disponible, Thermo Scientific Chemicals
Identifiants chimiques
CAS 7778-54-3
Formule moléculaire CaCl2O2
Poids moléculaire (g/mol) 142.98
Numéro MDL MFCD00010900
Clé InChI ZKQDCIXGCQPQNV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme calcium hypochlorite, calcium hypochloride, bleaching powder, chlorinated lime, hypochlorous acid, calcium salt, caporit, losantin, pittchlor, pittcide, pittclor
CID PubChem 24504
Nom IUPAC calcium;dihypochlorite
SMILES [O-]Cl.[O-]Cl.[Ca+2]
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10195310
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
300341000
100 g Flacon en plastique N/A
N/A
10626291
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
300340010
1 kg Flacon en plastique N/A
N/A
10417772
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
300340050
5 kg Bouteille en plastique N/A
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’oxydation
Spécification
Identifiants chimiques
7778-54-3
142.98
ZKQDCIXGCQPQNV-UHFFFAOYSA-N
24504
[O-]Cl.[O-]Cl.[Ca+2]
CaCl2O2
MFCD00010900
calcium hypochlorite, calcium hypochloride, bleaching powder, chlorinated lime, hypochlorous acid, calcium salt, caporit, losantin, pittchlor, pittcide, pittclor
calcium;dihypochlorite
Spécification
Calcium hypochlorite
tech.
Vert ou blanc
Solide granulaire ou granulés
Ca(OCl)2
11,107
calcium hypochlorite, calcium hypochloride, bleaching powder, chlorinated lime, hypochlorous acid, calcium salt, caporit, losantin, pittchlor, pittcide, pittclor
ZKQDCIXGCQPQNV-UHFFFAOYSA-N
calcium;dihypochlorite
24504
≥65% (available Cl)
100°C
7778-54-3
∼11.6 (1% aq. soln.)
CaCl2O2
MFCD00010900
15,1676
Solubility in water: 200g/L (20°C) (decomposes). Other solubilities: decomposes in alcohol
[O-]Cl.[O-]Cl.[Ca+2]
142.98
142.98
Technique
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Très toxique pour les organismes aquatiques.
Peut aggraver un incendie ; comburant.
Au contact d’un acide, dégage un gaz toxique.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes.
- Ne pas fumer.
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
Appeler immédiatement
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 231-908-7
missing translation for 'rtecsNumber' : NH3485000
missing translation for 'tsca' : TSCA
Identifiant produit
  • Calcium hypochlorite
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Matière solide oxydante Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
  • EUH031-Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.