Learn More
Calcium hypochlorite, tech., granulés, 65 % de chlore disponible, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10195310
Calcium hypochlorite, tech., granulés, 65 % de chlore disponible, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10195310
100 g, Flacon en plastique
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Flacon en plastique
Code produit. 10195310
Marque: Thermo Scientific Acros 300341000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’oxydation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7778-54-3
Formule moléculaire CaCl2O2
Poids moléculaire (g/mol) 142.98
Numéro MDL MFCD00010900
Clé InChI ZKQDCIXGCQPQNV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme calcium hypochlorite, calcium hypochloride, bleaching powder, chlorinated lime, hypochlorous acid, calcium salt, caporit, losantin, pittchlor, pittcide, pittclor
CID PubChem 24504
Nom IUPAC calcium;dihypochlorite
SMILES [O-]Cl.[O-]Cl.[Ca+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium hypochlorite
Point de fusion 100°C
Note relative au nom tech.
Couleur Vert ou blanc
pH ∼11.6 (1% aq. soln.)
Forme physique Solide granulaire ou granulés
Quantité 100 g
Formule linéaire Ca(OCl)2
Fieser 11,107
Merck Index 15,1676
Informations sur la solubilité Solubility in water: 200g/L (20°C) (decomposes). Other solubilities: decomposes in alcohol
Poids de la formule 142.98
Pourcentage de pureté ≥65% (available Cl)
Qualité Technique
Conditionnement Flacon en plastique
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0467356 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number300341000,300340010,300340050
Numéro de lotA0467355 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/01/2025 Catalog Number300341000,300340010,300340050
Numéro de lotA0452936 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/05/2024 Catalog Number300340010,300341000,300340050
Numéro de lotA0460425 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/02/2024 Catalog Number300340010,300341000,300340050
Numéro de lotA0457260 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/10/2023 Catalog Number300340010,300341000,300340050
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Calcium hypochlorite
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Matière solide oxydante Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
  • EUH031-Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Nom du produit
Calcium hypochlorite, tech., granulés, 65 % de chlore disponible, Thermo Scientific Chemicals >