Learn More
Hydrure de calcium, ca. 93 %, extra pur, granulométrie 0-2 mm, Thermo Scientific Chemicals
94.20€ - 1144.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7789-78-8 |
---|---|
Formule moléculaire | CaH2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 42.09 |
Numéro MDL | MFCD00010897 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10491431
|
Thermo Scientific Acros
199901000 |
100 g |
94.20€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10542221
|
Thermo Scientific Acros
199905000 |
500 g |
335.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11944381
|
Thermo Scientific Acros
199900025 |
2.5 kg |
1144.00€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7789-78-8 | |
CaH2 | |
42.09 | |
MFCD00010897 |
Spécification
Calcium hydride | |
extra pure, 0-2 mm grain size | |
92% min. (Total Ca) | |
CaH2 | |
01,105 | |
Solubility in water: reacts. Other solubilities: decomposes with lower alcohols and carboxylic acid, soluble only in salt melts | |
42.09 | |
Extra pur | |
1.9 |
675.0°C | |
7789-78-8 | |
CaH2 | |
MFCD00010897 | |
15,1674 | |
42.09 | |
∼93% | |
Flacon en plastique | |
1.9000g/mL |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Dégage au contact de l’eau des gaz inflammables qui peuvent s’enflammer spontanément.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une irritation oculaire grave.
Réagit violemment au contact de l’eau.
Déclaration GHS P
Manipuler sous gaz inerte.
Protéger de l’humidité.
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
Enlever avec précaution les particules déposées sur la peau.
Rincer à l’eau fraîche/poser une compresse humide.
EN CAS DE CONTACT AVEC
Mention d’avertissement GHS : danger
missing translation for 'einecsNumber' : 232-189-2
- Calcium hydride
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
Mention de danger
- H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
Conseils de prudence
- P223-Éviter tout contact avec l'eau.
- P231+P232-Manipuler sous gaz inerte. Protéger de l'humidité.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P335+P334-Enlever avec précaution les particules déposées sur la peau Rincer à l'eau fraîche/poser une compresse humide.
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
- P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche