Learn More
Chlorure de calcium, purum, Honeywell Fluka™
Purum, agent de séchage, déshydraté, granulé, ≥ 97,0 % (KT)
76.79€ - 289.80€
Identifiants chimiques
CAS 10043-52-4
Formule moléculaire CaCl2
Poids moléculaire (g/mol) 110.98
Numéro MDL MFCD00010903
Clé InChI UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
Synonyme calcium chloride, calcium dichloride, calcium chloride anhydrous, calcium ii chloride, calciumchloride, caloride, liquical, calcium chloride pellets, isocal, jarcal
CID PubChem 5284359
ChEBI CHEBI:3312
Nom IUPAC calcium ; dichlorure
SMILES [Cl-].[Cl-].[Ca++]
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15621930
Afficher les documents
Honeywell-Fluka
21074-1KG
1 kg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15631930
Afficher les documents
Honeywell-Fluka
21074-5KG
5 kg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
Spécification
Identifiants chimiques
10043-52-4
110.98
UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
5284359
calcium ; dichlorure
CaCl2
MFCD00010903
calcium chloride, calcium dichloride, calcium chloride anhydrous, calcium ii chloride, calciumchloride, caloride, liquical, calcium chloride pellets, isocal, jarcal
CHEBI:3312
[Cl-].[Cl-].[Ca++]
Spécification
Calcium Chloride
Granules
CaCl2
NONH for all modes of transport
UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
calcium ; dichlorure
5284359
110.98g/mol
purum
10043-52-4
CaCl2
MFCD00010903
calcium chloride, calcium dichloride, calcium chloride anhydrous, calcium ii chloride, calciumchloride, caloride, liquical, calcium chloride pellets, isocal, jarcal
[Cl-].[Cl-].[Ca++]
110.98
CHEBI:3312
≥97% (KT)
0.01mmHg (20°C)
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
P305 + P351 + P338
H319
missing translation for 'einecsNumber' : 233-140-8
Identifiant produit
  • Calcium chloride