Learn More
Chlorure de calcium, purum, Honeywell Fluka™
Code produit. 15631930
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
Purum, agent de séchage, déshydraté, granulé, ≥ 97,0 % (KT)
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10043-52-4
Formule moléculaire CaCl2
Poids moléculaire (g/mol) 110.98
Numéro MDL MFCD00010903
Clé InChI UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
Synonyme calcium chloride, calcium dichloride, calcium chloride anhydrous, calcium ii chloride, calciumchloride, caloride, liquical, calcium chloride pellets, isocal, jarcal
CID PubChem 5284359
ChEBI CHEBI:3312
Nom IUPAC calcium ; dichlorure
SMILES [Cl-].[Cl-].[Ca++]
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium Chloride
Forme physique Granules
Quantité 5 kg
Formule linéaire CaCl2
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 110.98g/mol
Pourcentage de pureté ≥97% (KT)
Qualité purum
Tension de vapeur 0.01mmHg (20°C)
compliance-icons
Identifiant produit
  • Calcium chloride