Learn More
Carbonate de calcium, ACS, 99,0 % min., Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11347608
Carbonate de calcium, ACS, 99,0 % min., Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11347608
500 g
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Code produit. 11347608
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 033295.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
Calcium carbonate is used medicinally as a calcium supplement or as an antacid. It is also used for industrial purposes. Calcium carbonate is the most widely used mineral in the paper, plastics, paints and coatings industries. Hierarchical hollow calcium carbonate particles show a useful application as an anticancer drug carrier. It plays an essential role to catalyze alcoholysis of fats and oils.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 471-34-1
Formule moléculaire CCaO3
Poids moléculaire (g/mol) 100.09
Numéro MDL MFCD00010906
Clé InChI VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Synonyme calcium carbonate, limestone, chalk, calcite, carbonic acid calcium salt 1:1, marble, calofort u, aragonite, aeromatt, akadama
CID PubChem 10112
ChEBI CHEBI:3311
SMILES [Ca++].[O-]C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium carbonate
Point de fusion 800°C (decomposition)
Note relative au nom For ACS analysis
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage 99.0% min.
Informations sur la solubilité Soluble in acids. Insoluble in water.
Nom IUPAC carbonate de calcium
Poids de la formule 100.09
Qualité ACS
Indice de réfraction 1.6583
Aspect White powder
Densité 2.93 g/cm3 at 20°C
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotQ19J008 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/05/2024 Catalog Number033295.22,033295.36
Numéro de lotM11J017 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/05/2024 Catalog Number033295.22,033295.36
Numéro de lotZ20I020 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/01/2023 Catalog Number033295.22,033295.36
Numéro de lotZ20I021 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/01/2023 Catalog Number033295.22,033295.36
Numéro de lotL11I06 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/11/2021 Catalog Number033295.22,033295.36
Nom du produit
Carbonate de calcium, ACS, 99,0 % min., Thermo Scientific Chemicals >