Learn More
Carbonate de calcium, + de 98 %, pur, poudre lourde, Thermo Scientific Chemicals
35.20€ - 116.00€
Identifiants chimiques
CAS | 471-34-1 |
---|---|
Formule moléculaire | CCaO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 100.09 |
Numéro MDL | MFCD00010906 |
Clé InChI | VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | calcium carbonate, limestone, chalk, calcite, carbonic acid calcium salt 1:1, marble, calofort u, aragonite, aeromatt, akadama |
CID PubChem | 10112 |
ChEBI | CHEBI:3311 |
SMILES | [Ca++].[O-]C([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10021250
|
Thermo Scientific Acros
124670010 |
1 kg | Flacon en plastique |
35.20€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10645172
|
Thermo Scientific Acros
124670025 |
2.5 kg | Flacon en plastique |
68.20€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11355922
|
Thermo Scientific Acros
124670100 |
10 kg | Récipient en plastique |
116.00€
10kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
471-34-1 | |
100.09 | |
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L | |
10112 | |
[Ca++].[O-]C([O-])=O |
CCaO3 | |
MFCD00010906 | |
calcium carbonate, limestone, chalk, calcite, carbonic acid calcium salt 1:1, marble, calofort u, aragonite, aeromatt, akadama | |
CHEBI:3311 |
Spécification
Calcium carbonate | |
471-34-1 | |
Poudre | |
CCaO3 | |
MFCD00010906 | |
15,1659 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in diluted acids | |
[Ca++].[O-]C([O-])=O | |
100.09 | |
CHEBI:3311 | |
≥98% |
825.0°C | |
Blanc | |
98% min. (Complexometry) | |
CaCO3 | |
01,103; 02,57; 04,67; 05,89 | |
calcium carbonate, limestone, chalk, calcite, carbonic acid calcium salt 1:1, marble, calofort u, aragonite, aeromatt, akadama | |
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L | |
carbonate de calcium | |
10112 | |
100.09 | |
Pures |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 207-439-9
RUO – Research Use Only