Learn More
Carbonate de calcium, + de 98 %, pur, poudre lourde, Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Nom chimique ou matériau | Calcium carbonate |
Point de fusion | 825.0°C |
Couleur | Blanc |
Forme physique | Poudre |
Quantité | 1 kg |
Plage de pourcentage du dosage | 98% min. (Complexometry) |
Formule linéaire | CaCO3 |
Fieser | 01,103; 02,57; 04,67; 05,89 |
Merck Index | 15,1659 |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in diluted acids |
Vedi altri risultati |
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0468065 | Certificat d’analyse | 31/01/2025 | 124670010,124670025,124670100 |
A0461810 | Certificat d’analyse | 09/04/2024 | 124670010,124670025,124670100 |
A0459808 | Certificat d’analyse | 01/02/2024 | 124670010,124670025,124670100 |
A0452274 | Certificat d’analyse | 02/05/2023 | 124670010,124670025,124670100 |
A0413238 | Certificat d’analyse | 13/12/2022 | 124670010,124670025,124670100 |
Sicurezza e movimentazione
- Calcium carbonate
RUO – Research Use Only
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.