Learn More
Caframo™ Support de sécurité pour agitateurs à tige
Le socle large et le support de sécurité en configuration H offrent une stabilité supérieure lors de l’agitation de matériaux visqueux. Pour une utilisation avec les agitateurs verticaux High Torque et Light Torque Caframo™.
241.00€ - 487.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Agitateur vertical |
---|---|
Revêtement | Peinture époxy résistante aux produits chimiques |
Matériau | Zinc moulé, aluminium |
Code produit | Marque | Type | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
12987096
![]() |
Caframo™
A110 |
Statif de sécurité de laboratoire |
487.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12997096
![]() |
Caframo™
A110BASE |
Base du support de laboratoire de sécurité |
241.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Support de sécurité pour agitateurs verticaux High Torque et Light Torque
- Base H en alliage de zinc-aluminium coulé avec une peinture époxy résistante aux produits chimiques
- Comprend la clé Allen
- Deux boutons de réglage de niveau
Spécification
Agitateur vertical | |
Peinture époxy résistante aux produits chimiques | |
Zinc moulé, aluminium |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Caframo™ Support de sécurité pour agitateurs à tige