Learn More
Caframo™ Supports et composants pour usage intensif
Deux styles de supports pour faciliter le montage des agitateurs verticaux.
Marque: Caframo™ A110BASE
Code nomenclature Nacres: NB.73
Informations supplémentaires : Poids : 4.13100kg
Description
- Support de sécurité pour agitateurs verticaux High Torque et Light Torque
- Base H en alliage de zinc-aluminium coulé avec une peinture époxy résistante aux produits chimiques
- Comprend la clé Allen
- Deux boutons de réglage de niveau
Spécification
430 x 416 mm (16,4 x 16,9 in) | |
Tige de support non incluse | |
1,6 kg | |
Zinc moulé, aluminium |
Agitateur vertical | |
Base du support de laboratoire de sécurité | |
Peinture époxy résistante aux produits chimiques | |
3,5 lb |