Learn More
Trihydrate de sel de sodium de l’acide cacodylique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11473647
Trihydrate de sel de sodium de l’acide cacodylique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11473647
25 g
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 11473647
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A18139.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Cacodylic acid sodium salt is frequently used as a buffering agent during the preparation and fixation of biological samples for transmission in electron microscopy. It is also used as a buffer for formulating screens and for optimization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sel de sodium à l’acide cacodylique est fréquemment utilisé comme agent tampon pendant la préparation et la fixation d’échantillons biologiques pour transmission en microscopie électronique. Il est également utilisé comme tampon pour la formulation d’écrans et pour l’optimisation.
Solubilité
Soluble dans l’eau et l’alcool. Insoluble dans l’éther diéthylique.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Hygroscopique et sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6131-99-3
Formule moléculaire C2H12AsNaO5
Poids moléculaire (g/mol) 214.024
Numéro MDL MFCD00149079
Clé InChI RLGWPHBPRCROJO-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium cacodylate trihydrate, unii-r7a6nc7ygy, cacodylic acid sodium salt trihydrate, r7a6nc7ygy, dimethylarsonic acid sodium salt, cacodylic acid, sodium salt trihydrate, sodium dimethylarsinic acid trihydrate, dimethylarsenic acid sodium salt trihydrate, dimethylarsinic acid sodium salt trihydrate, hydroxydimethylarsine oxide sodium salt trihydrateAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 23679059
Nom IUPAC sodium ; diméthylarsinate ; trihydrate
SMILES C[As](=O)(C)[O-].O.O.O.[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Cacodylic acid sodium salt trihydrate
Formule linéaire (CH3)2AsO2Na·3H2O
Quantité 25 g
Numéro UN UN1688
Beilstein 3702348
Merck Index 14,8595
Informations sur la solubilité Soluble in water and alcohol. Insoluble in diethyl ether.
Poids de la formule 214.03 (159.98 Anhydrous)
Pourcentage de pureté ≥98%
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10205571 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberA18139.22,A18139.14,A18139.36
Numéro de lot10200826 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberA18139.22,A18139.14,A18139.36
Numéro de lot10227783 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberA18139.22,A18139.14,A18139.36
Numéro de lot10211941 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberA18139.22,A18139.14,A18139.36
Numéro de lot10237280 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberA18139.22,A18139.14,A18139.36
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • Cancérogénicité Catégorie 2
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Nom du produit
Trihydrate de sel de sodium de l’acide cacodylique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals >