Learn More
Acide cacodylique, sel de sodium trihydraté, 98 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
L’acide cacodylique, trihydrate de sel de sodium, n° CAS 6131-99-3, est couramment utilisé dans la recherche comme agent tampon en microscopie électronique.
42.11€ - 749.73€
Identifiants chimiques
CAS 6131-99-3
Formule moléculaire C2H12AsNaO5
Poids moléculaire (g/mol) 214.024
Numéro MDL MFCD00149079
Clé InChI RLGWPHBPRCROJO-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium cacodylate trihydrate, unii-r7a6nc7ygy, cacodylic acid sodium salt trihydrate, r7a6nc7ygy, dimethylarsonic acid sodium salt, cacodylic acid, sodium salt trihydrate, sodium dimethylarsinic acid trihydrate, dimethylarsenic acid sodium salt trihydrate, dimethylarsinic acid sodium salt trihydrate, hydroxydimethylarsine oxide sodium salt trihydrate
CID PubChem 23679059
Nom IUPAC sodium ; diméthylarsinate ; trihydrate
SMILES C[As](=O)(C)[O-].O.O.O.[Na+]
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10239693
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
214970100
10g Flacon en verre
42.11€
10g
10052960
FDS Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
214970250
25 g Flacon en verre
80.06€
25g
10604912
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
214971000
100 g Flacon en verre
219.49€
100g
10491061
FDS Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
214975000
500 g Flacon en verre
749.73€
500g
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
  • Le trihydrate de sel de sodium de l’acide cacodylique est l’un des principaux métabolites méthylés des composés arsenicaux ingérés chez la plupart des animaux
  • Des expériences in vivo utilisant le modèle de rat ont montré que le trihydrate de sel de sodium de l’acide cacodylique favorise la formation du cancer dans le rein, la vessie, la glande thyroïde et le foie
Applications
  • Le trihydrate de sel de sodium de l’acide cacodylique est utilisé dans la recherche comme tampon pendant la préparation et la fixation d’échantillons biologiques pour transmission en microscopie électronique
  • Il a été utilisé dans des tampons pour formuler et optimiser les analyses
  • Dans les expériences chimiques, ce composé a été utilisé pour introduire l’arsenic dans des protéines pour la diffraction anormale à longueur d’onde unique dans les techniques de cristallographie
Spécification
Afficher plus
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Toxique par inhalation.
Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Toxique par ingestion.
Peut provoquer le cancer.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Obtain special instructions before use.
IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Avoid release to the environment.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'rtecsNumber' : CH7890000
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Nom du produit
Acide cacodylique, sel de sodium trihydraté, 98 %, pur, Thermo Scientific Chemicals