Learn More
Acide cacodylique, sel de sodium trihydraté, 98 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10239693 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
10g
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
10g
25g
500g
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 10239693
Marque: Thermo Scientific Acros 214970100
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
L’acide cacodylique, trihydrate de sel de sodium, n° CAS 6131-99-3, est couramment utilisé dans la recherche comme agent tampon en microscopie électronique.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
  • Le trihydrate de sel de sodium de l’acide cacodylique est l’un des principaux métabolites méthylés des composés arsenicaux ingérés chez la plupart des animaux
  • Des expériences in vivo utilisant le modèle de rat ont montré que le trihydrate de sel de sodium de l’acide cacodylique favorise la formation du cancer dans le rein, la vessie, la glande thyroïde et le foie
Applications
  • Le trihydrate de sel de sodium de l’acide cacodylique est utilisé dans la recherche comme tampon pendant la préparation et la fixation d’échantillons biologiques pour transmission en microscopie électronique
  • Il a été utilisé dans des tampons pour formuler et optimiser les analyses
  • Dans les expériences chimiques, ce composé a été utilisé pour introduire l’arsenic dans des protéines pour la diffraction anormale à longueur d’onde unique dans les techniques de cristallographie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6131-99-3
Formule moléculaire C2H12AsNaO5
Poids moléculaire (g/mol) 214.024
Numéro MDL MFCD00149079
Clé InChI RLGWPHBPRCROJO-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium cacodylate trihydrate, unii-r7a6nc7ygy, cacodylic acid sodium salt trihydrate, r7a6nc7ygy, dimethylarsonic acid sodium salt, cacodylic acid, sodium salt trihydrate, sodium dimethylarsinic acid trihydrate, dimethylarsenic acid sodium salt trihydrate, dimethylarsinic acid sodium salt trihydrate, hydroxydimethylarsine oxide sodium salt trihydrate
CID PubChem 23679059
Nom IUPAC sodium ; diméthylarsinate ; trihydrate
SMILES C[As](=O)(C)[O-].O.O.O.[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Cacodylic acid, sodium salt trihydrate
Note relative au nom 98%
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage 98%
Formule linéaire (CH3)2As(O)ONa·3H2O
Merck Index 15, 8730
Poids de la formule 214.03
Pourcentage de pureté ≥97.5%
Qualité Pures
Quantité 10g
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux