Learn More
asecos™ Armoire pour produits chimiques CS-PHOENIX
Stockage sûr et approprié de produits chimiques non inflammables et de substances toxiques dans les espaces de travail
Marque:  asecos™ 3049704130510
Code produit. 15934936
  • sur devis / 1 pièce
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Alert:
Pour une utilisation en intérieur uniquement
Description
Description
  • Construction robuste et durable : corps extérieur robuste, de haute qualité et résistant aux rayures avec surface revêtue de poudre texturée
  • Portes pliantes peu encombrantes : moins d’espace requis devant l’armoire lorsque les portes sont ouvertes
  • Aucune utilisation non autorisée : portes verrouillables avec verrou cylindrique (intégrées dans la poignée de rotation)
  • Alignement aisé : grâce aux supports réglables qui permettent de compenser un sol irrégulier
  • Ventilation : ventilation naturelle due aux ouvertures de ventilation au fond de l’armoire, prête à être connectée à un système d’évacuation technique
  • Certificats : conforme à EN 16121/16122
Spécification
Afficher plus
Certificats
Voir les accessoires
Nom du produit
asecos™ Armoire pour produits chimiques CS-PHOENIX > Description : Haute, comprend : 3 x étagères, 1 x insert perforé, 1 x bac collecteur inférieur (tôle d’acier revêtue de poudre), couleur : Gris