Learn More
asecos™ Armoire pour produits chimiques CS-PHOENIX
Tous les produits asecos Produits
Click to view available options
Configuration:
2 étagères, 1 insert perforé, 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier galvanisée)
2 étagères, 1 insert perforé, 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier revêtue de poudre)
3 étagères coulissantes (tôle d’acier revêtue de poudre / PP)
3 étagères, 1 insert perforé, 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier galvanisée)
3 étagères, 1 insert perforé, 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier revêtue de poudre)
4 étagères coulissantes (tôle d’acier revêtue de poudre / PP)
6 étagères coulissantes (tôle d’acier revêtue de poudre / PP)
Couleur:
Gris anthracite (RAL 7016) / Gris clair (RAL 7035), Light Gray
Gris anthracite (RAL 7016) / Jaune sécurité (RAL 1004), Jaune
Gris anthracite (RAL 7016) / Jaune sécurité (RAL 1004), Jaune avertissement
Gris anthracite, Gris clair
Gris anthracite, Jaune avertissement
Description:
Haut
Moyenne
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Construction robuste et durable : corps extérieur robuste, de haute qualité et résistant aux rayures avec surface revêtue de poudre texturée
- Portes pliantes peu encombrantes : moins d’espace requis devant l’armoire lorsque les portes sont ouvertes
- Aucune utilisation non autorisée : portes verrouillables avec verrou cylindrique (intégrées dans la poignée de rotation)
- Alignement aisé : grâce aux supports réglables qui permettent de compenser un sol irrégulier
- Ventilation : ventilation naturelle due aux ouvertures de ventilation au fond de l’armoire, prête à être connectée à un système d’évacuation technique
- Certificats : conforme à EN 16121/16122
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | conforme NF EN 16121/16122 |
| Configuration | 3 étagères, 1 insert perforé, 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier galvanisée) |
| Profondeur (métrique) extérieure | 520 mm |
| Profondeur (métrique) intérieure | 493 mm |
| Description | Haut |
| Dimensions (P x l x H) intérieures | 493 x 996 x 1835 mm |
| Dimensions (P x L x H) | 520 x 1055 x 1950 mm |
| Modèle de porte | avec portes pliables |
| À utiliser avec (application) | Stockage sécurisé de produits chimiques et substances toxiques non inflammables dans les salles de travail |
| Hauteur (métrique) extérieure | 1950 mm |
| Afficher plus |