Learn More
Wheaton™ Appareil de culture à rouleaux modèle C R2P 2.0 avec surveillance de la température et batterie de secours
Marque: Wheaton™ WRBPF5111-C
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Spécification
0,25 à 8,1 tr/min | |
100/240 V | |
35 W | |
50/60 Hz | |
Pour les cultures de cellules adhérentes | |
1 de chaque |
100/240 V, 50/60 Hz, 35 W | |
10°C à 40°C | |
CE, CSA, UL | |
C Model | |
80 % jusqu’à 31°C | |
15,2 in |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Wheaton™ Appareil de culture à rouleaux modèle C R2P 2.0 avec surveillance de la température et batterie de secours > Nb de positions : 55
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu