Learn More
anti-Rabbit IgG, peroxidase-linked species-specific whole antibody (from donkey) Secondary Antibody, Cytiva
A highly species-specific anti-Rabbit IgG. Cytiva Lifescience™ anti-Rabbit IgG, peroxidase-linked species-specific whole antibody (from donkey) Secondary Antibody is used with Amersham™ ECL Western Blotting detection reagents.
Marque: Life Science products Cytiva NA934-100UL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Host Species: Donkey
- Isotype: IgG
- Species Reactivity: Rb
- Immunogen: Rabbit IgG
- Applications: Protein Blotting, ELISA, Immunocytochemistry
Spécification
IgG | |
HRP | |
Affinity Purified | |
Secondary |
Monoclonal | |
Donkey | |
0.1 mL | |
IgG |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Attention
Catégorie de danger
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.
- P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: 5-chloro2-methyl-4-isothiazolin3-one, 2-methyl-2H-isothiazol3-one
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
anti-Rabbit IgG, peroxidase-linked species-specific whole antibody (from donkey) Secondary Antibody, Cytiva > 0.1mL; HRP
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu