Learn More
Hydroxyanisole butylé, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
35.40€ - 614.00€
Identifiants chimiques
CAS | 25013-16-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C11H16O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 180.24 |
Numéro MDL | MFCD01779059 |
Clé InChI | MRBKEAMVRSLQPH-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3-tert-butyl-4-hydroxyanisole, 4-hydroxy-3-tert-butylanisole, 2-tert-butyl-4-methoxyphenol, 3-bha, 4-methoxy-2-tert-butylphenol, 3-t-butyl-4-hydroxyanisole, phenol, 2-1,1-dimethylethyl-4-methoxy, 2-1,1-dimethylethyl-4-methoxyphenol, 2-butyl-4-hydroxyanisole, phenol, 2-tert-butyl-4-methoxy |
CID PubChem | 8456 |
ChEBI | CHEBI:76358 |
Nom IUPAC | 2-tert-butyl-4-méthoxyphénol |
SMILES | CC(C)(C)C1=C(C=CC(=C1)OC)O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10551291
|
Thermo Scientific Acros
235231000 |
100 g | Flacon en plastique |
35.40€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10665282
|
Thermo Scientific Acros
235235000 |
500 g | Flacon en plastique |
130.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10648324
|
Thermo Scientific
235230025 |
2.5 kg | Flacon en plastique |
614.00€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
25013-16-5 | |
180.24 | |
MRBKEAMVRSLQPH-UHFFFAOYSA-N | |
8456 | |
2-tert-butyl-4-méthoxyphénol |
C11H16O2 | |
MFCD01779059 | |
3-tert-butyl-4-hydroxyanisole, 4-hydroxy-3-tert-butylanisole, 2-tert-butyl-4-methoxyphenol, 3-bha, 4-methoxy-2-tert-butylphenol, 3-t-butyl-4-hydroxyanisole, phenol, 2-1,1-dimethylethyl-4-methoxy, 2-1,1-dimethylethyl-4-methoxyphenol, 2-butyl-4-hydroxyanisole, phenol, 2-tert-butyl-4-methoxy | |
CHEBI:76358 | |
CC(C)(C)C1=C(C=CC(=C1)OC)O |
Spécification
Butylated hydroxyanisole | |
25013-16-5 | |
Blanc à jaune | |
113°C | |
95% min. (GC) | |
MFCD01779059 | |
3-tert-butyl-4-hydroxyanisole, 4-hydroxy-3-tert-butylanisole, 2-tert-butyl-4-methoxyphenol, 3-bha, 4-methoxy-2-tert-butylphenol, 3-t-butyl-4-hydroxyanisole, phenol, 2-1,1-dimethylethyl-4-methoxy, 2-1,1-dimethylethyl-4-methoxyphenol, 2-butyl-4-hydroxyanisole, phenol, 2-tert-butyl-4-methoxy | |
MRBKEAMVRSLQPH-UHFFFAOYSA-N | |
2-tert-butyl-4-méthoxyphénol | |
8456 | |
180.24 | |
Flocons ou cristaux cristallins |
96% | |
48°C to 55°C | |
268°C | |
Authentique | |
C11H16O2 | |
15,1549 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: freely soluble in alcohol,propylene glycol,,chlorogorm,ether and acetone,slightly soluble in benzene | |
CC(C)(C)C1=C(C=CC(=C1)OC)O | |
180.24 | |
CHEBI:76358 | |
96% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une sévère irritation des yeux.
Peut irriter les voies respiratoires.
Susceptible de provoquer le cancer.
Déclaration GHS P
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS D’INHALATION :
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 246-563-8
missing translation for 'rtecsNumber' : SL1945000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Butylated hydroxyanisole
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
RUO – Research Use Only