Learn More
Butyl Acetate, Reagent Grade, 99.5%, Honeywell™
Reagent Grade, 99.5%
43.55€ - 145.76€
Identifiants chimiques
CAS | 123-86-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H12O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 116.16 |
Numéro MDL | MFCD00009445 |
Clé InChI | DKPFZGUDAPQIHT-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | n-butyl acetate, acetic acid, butyl ester, 1-butyl acetate, butyl ethanoate, acetic acid butyl ester, n-butyl ethanoate, n-butylacetate, butylacetat, acetic acid n-butyl ester, acetate de butyle |
CID PubChem | 31272 |
ChEBI | CHEBI:31328 |
Nom IUPAC | butyl acetate |
SMILES | CCCCOC(C)=O |
Description
- ≥95 % pour usage général en laboratoire.
Identifiants chimiques
123-86-4 | |
116.16 | |
DKPFZGUDAPQIHT-UHFFFAOYSA-N | |
31272 | |
butyl acetate |
C6H12O2 | |
MFCD00009445 | |
n-butyl acetate, acetic acid, butyl ester, 1-butyl acetate, butyl ethanoate, acetic acid butyl ester, n-butyl ethanoate, n-butylacetate, butylacetat, acetic acid n-butyl ester, acetate de butyle | |
CHEBI:31328 | |
CCCCOC(C)=O |
Spécification
Butyl acetate | |
-78°C | |
0.88g/mL at 25°C | |
0.076 | |
790°F | |
CH3COO(CH2)3CH3 | |
MFCD00009445 | |
1741921 | |
DKPFZGUDAPQIHT-UHFFFAOYSA-N | |
butyl acetate | |
31272 | |
CHEBI:31328 | |
15mmHg (25°C), 8mmHg (20°C) |
123-86-4 | |
Incolore | |
126.2°C | |
23°C (73.4°F) | |
C6H12O2 | |
n20/D 1.394 | |
UN1123 | |
n-butyl acetate, acetic acid, butyl ester, 1-butyl acetate, butyl ethanoate, acetic acid butyl ester, n-butyl ethanoate, n-butylacetate, butylacetat, acetic acid n-butyl ester, acetate de butyle | |
CCCCOC(C)=O | |
116.16 | |
4 (vs air) | |
116.16g/mol | |
99.50% |
Sécurité et traitement
P210-P370 + P378
missing translation for 'dotInformation' : class 3 - PG 3 - Butyl acetates
missing translation for 'rtecsNumber' : 204-658-1