Learn More
Butyl Acetate, Reagent Grade, 99.5%, Honeywell™
Code produit. 15628420
Click to view available options
Quantité:
1 L
4 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Reagent Grade, 99.5%
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 123-86-4
Formule moléculaire C6H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 116.16
Numéro MDL MFCD00009445
Clé InChI DKPFZGUDAPQIHT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-butyl acetate, acetic acid, butyl ester, 1-butyl acetate, butyl ethanoate, acetic acid butyl ester, n-butyl ethanoate, n-butylacetate, butylacetat, acetic acid n-butyl ester, acetate de butyle
CID PubChem 31272
ChEBI CHEBI:31328
Nom IUPAC butyl acetate
SMILES CCCCOC(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Butyl acetate
Point de fusion -78°C
Couleur Incolore
Densité 0.88g/mL at 25°C
Point d’ébullition 126.2°C
Limite d’explosion 0.076
Point d’éclair 23°C (73.4°F)
Température d’allumage 790°F
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3COO(CH2)3CH3
Indice de réfraction n20/D 1.394
Quantité 4 L
Numéro UN UN1123
Beilstein 1741921
Densité de vapeur 4 (vs air)
Poids de la formule 116.16g/mol
Tension de vapeur 15mmHg (25°C), 8mmHg (20°C)
Pourcentage de pureté 99.50%