Learn More
Butane-1-ol, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical
53.85€ - 610.00€
Identifiants chimiques
CAS 71-36-3
Formule moléculaire C4H10O
Poids moléculaire (g/mol) 74.12
Numéro MDL 2964
Clé InChI LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC butane-1-ol
SMILES CCCCO
Consulter d'autres spécifications
Produits 5
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10734941
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisher Chemical
B/4850/08
500 mL Flacon en verre ambré
53.85€
500mL
10530911
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Fisher Chemical
B/4850/15
1 L Flacon en verre ambré
82.90€
1L
10141610
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Fisher Chemical
B/4850/17
2.5 L Flacon en verre ambré
146.00€
2.50L
10477630
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Fisher Chemical
B/4850/PB17
2.5 L Flacon en verre revêtu de plastique
125.00€
2.50L
10744941
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Fisher Chemical
B/4850/25
25 L Boîte métallique
610.00€
25L
Beschreibung
Beschreibung
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
71-36-3
74.12
LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
CCCCO
C4H10O
2964
butane-1-ol
Spezifikation
-89°C
Incolore
Liquide
2964
2.95 mPaS ( at 20°C)
CCCCO
74.12
71-36-3
117.6°C
C4H10O
6.7mbar at 20°C
LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
butane-1-ol
74.12g/mol
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • 1-Butanol
Signalwort
  • Dangers
Gefahrenkategorie
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Sicherheitshinweis
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate