Learn More
Butane-1-ol, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
25 L
Conditionnement:
Boîte métallique
Flacon en verre ambré
Flacon en verre revêtu de plastique
Spécification
Spécification
Point de fusion | -89°C |
Couleur | Incolore |
Point d’ébullition | 117.6°C |
Quantité | 1 L |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Forme physique | Liquide |
Tension de vapeur | 6.7mbar at 20°C |
Viscosité | 2.95 mPaS ( at 20°C) |
Poids de la formule | 74.12g/mol |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 1-Butanol
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contient: n-Butyl alcohol
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Butane-1-ol, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu