Learn More
Fisherbrand™ Bec Bunsen avec connecteur Tétine sans lampe témoin
Atteint des températures d’environ 900°C avec des buses de butane et d’environ 1000°C sur les becs de gaz naturel.
23.10€ - 29.80€
Spécification
Type de produit | Bec Bunsen |
---|---|
Comprend | Connecteur T-Tine |
Nb par paquet | 1 de chaque |
Code produit | Marque | Description | Type de gaz | Diamètre (métrique) de l’entrée extérieure | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Type de gaz | Diamètre (métrique) de l’entrée extérieure | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11789767
|
Fisherbrand™
|
Consommation de 144 l/h. | Butane, propane, LPG | 13 mm |
23.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11779767
|
Fisherbrand™
|
Consommation de 107 l/h. | Gaz naturel / méthane | 9 mm |
29.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11749777
|
Fisherbrand™
|
Consommation de 24 l/h. | Butane, propane, LPG | 5 mm |
29.55€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Brûleur en acier chromé
- Base en fonte
- Régulation du gaz par vanne à aiguille
- À utiliser avec le gaz naturel ou le butane / propane
Spécification
Bec Bunsen | |
Connecteur T-Tine | |
1 de chaque |