Learn More
Fisherbrand™ Bec Bunsen avec connecteur Tétine sans lampe témoin
Atteint des températures d’environ 900°C avec des buses de butane et d’environ 1000°C sur les becs de gaz naturel.
Marque:  Fisherbrand™ 4006/2BIO/M
Code produit. 11779767
  • 31.35€ / 1 pièce
Expédition estimée: 27-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Brûleur en acier chromé
  • Base en fonte
  • Régulation du gaz par vanne à aiguille
  • À utiliser avec le gaz naturel ou le butane / propane
Spécification
Spécification
Bec Bunsen
Consommation de 107 l/h.
9 mm
145 mm
1 de chaque
Gaz naturel / méthane
13 mm
Connecteur Tétine
Connecteur T-Tine