Learn More
Brady™ Inserts rigides DuraSleeve en gros conditionnement pour étiqueteuses M610 M611 et M710
Inserts rigides DuraSleeve en gros conditionnement pour étiqueteuses M610, M611 et M710
Marque: Brady™ 312127
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Brady™ DuraSleeve™ printable inserts create a durable legend
- Rigid construction of the DuraSleeve™ wire marking system provides inserts that can easily be inserted into a clean carrier
- Legend can be changed before or after termination
Spécification
Non-adhesive | |
Gloss | |
Vinyl | |
Non stérile | |
M610, M710, M611, BMP61, BMP71 | |
250 Labels | |
-40°C à +70°C | |
0.249 mm | |
0.17 in. | |
10 mm |
White | |
Tape | |
Wire and Cable Markers | |
Data and Telecommunications Labeling, Wire and Cable Labeling | |
1 Label | |
-40°F to +158°F | |
0.0098 in. | |
4.4 x 10 mm | |
0.39 in. |