Learn More
Solution tampon pH 9,00 (glycine), solution standard NIST prête à l’emploi pour la mesure du pH, Fisher Chemical Code produit.: 10395792
Solution tampon pH 9,00 (glycine), solution standard NIST prête à l’emploi pour la mesure du pH, Fisher Chemical
Code produit. 10395792
2.5 L
Click to view available options
Quantité:
2.5 L
Code produit. 10395792
Marque: Fisher Chemical J/2865/17
Demander un format en vrac ou personnalisé
Spécification
Couleur Incolore
pH 9
Forme physique Liquide
Quantité 2.5 L
Numéro MDL 217672
Conditionnement Flacon en plastique PEHD
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
  • H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
Precautionary Statement
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Solution tampon pH 9,00 (glycine), solution standard NIST prête à l’emploi pour la mesure du pH, Fisher Chemical >